ContactUsLinkComponent
CPC® NS6 Quick Fittings, ³/₈" Hose Barb Valved In-Line Couplings
CPC® NS6 Quick Fittings, ³/₈" Hose Barb Valved In-Line Couplings
Nome del fornitore:  CPC COLDER
New Product
Certificati
CPC® NS6 Quick Fittings, ³/₈" Hose Barb Valved In-Line Couplings
Nome del fornitore:  CPC COLDER
New Product
Specifiche
  • Catalog No:
  • CPCCNS6D17006
  • CPCCNS6D22006
  • CPCCNS6D42006
  • Pressione di esercizio massima:
  • Vacuum to 120 psi, 8,3 bar
  • Vacuum to 120 psi, 8,3 bar
  • Temperatura d'uso:
  • 0...71 °C
  • 0...71 °C