Rack per provette da centrifuga VWR®, 15 e 50 ml
Rack con cassetto per provette da centrifuga da 50 ml, Acciaio inossidabile, 140×564×126 mm, 126 mm, 559 mm
VWRI479-2289
I rack sono progettati appositamente per fornire una soluzione di stoccaggio ideale per grandi quantità di campioni in provette da centrifuga da 50 ml.
- Accesso e stoccaggio facilitati
- Dispositivi di chiusura di sicurezza disponibili per ciascun rack
- Realizzati in acciaio inox di grado farmaceutico resistente alla corrosione
I rack a cassetto facilitano l’accesso e lo stoccaggio dei campioni senza dover rimuovere l’intero rack dal congelatore.
:
:
:
:
:
:
- Descrizione:Rack con cassetto per provette da centrifuga da 50 ml
- Altezza:126 mm
- Lunghezza:559 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- L×P×A:140×564×126 mm