Orders LinkContactUsLinkComponent
Cadmium Standard Solution
Cadmium Standard Solution
Cadmium standard solution, 1000 mg/L, 500 mL
Codice catalogo 713-4076
Nome del fornitore:   WTW
Cadmium Standard Solution
Codice catalogo 713-4076
Nome del fornitore:  WTW
Numero CAS:  
Cadmium Standard Solution
Cadmium Standard Solution
Cadmium standard solution, 1000 mg/L, 500 mL
Numero CAS:  
Price
SFr. 81.30
Log in per disponibilità
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
  • Concentrazione:
    1000 mg/L
  • Conf:
    500 mL
  • Descrizione:
    Cadmium standard solution