Orders LinkContactUsLinkComponent
Boron Standard Solution | Avantor
Boron Standard Solution
Boron standard solution, 1000 mg/L, 500 mL
Codice catalogo 713-4075
Nome del fornitore:   WTW
Boron Standard Solution
Codice catalogo 713-4075
Nome del fornitore:  WTW
Numero CAS:  
Boron Standard Solution
Boron Standard Solution
Boron standard solution, 1000 mg/L, 500 mL
Numero CAS:  
Price
81.30 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
  • Concentrazione:
    1000 mg/L
  • Conf:
    500 mL
  • Descrizione:
    Boron standard solution