0,00 SFr.
Auftragserfassung
Login
/
Registrati
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Filtri
Cassette a flusso tangenziale
Omega™ Membrane, Centramate Cassettes
Omega™ Membrane, Centramate Cassettes
Omega™ Membrane, Centramate Cassettes
Catalog # 516-8831
Supplier:
Cytiva (Formerly Pall Lab)
Expand image
Omega™ Membrane, Centramate Cassettes
Catalog # 516-8831
Supplier:
Cytiva (Formerly Pall Lab)
Specifications
Superficie di filtrazione:
4600 cm²
MWCO:
300k
Descrizione:
Suspended screen
Seq:
02
Conf:
1
Specifications
About this item
Product Details
Product Details