Pressure Transducers
Nome del fornitore: Spectrum Laboratories
Informazioni su questo articolo
5 varianti
Product Details & Documents
Specifications for Product Family
Specifiche
- Catalog No:
- SPECACPM-05TC-C1S
- SPECACPM-10TC-01S
- SPECACPM-10TC-C1S
- SPECACPM-10TC-01N
- SPECACPM-10TC-C1N
- Accuratezza:
- ±2% from 0 - 6 psi, ±3% from 6 - 30 psi
- ±2% from 0 - 6 psi, ±3% from 6 - 30 psi
- ±2% from 0 - 6 psi, ±3% from 6 - 30 psi
- ±2% from 0 - 6 psi, ±3% from 6 - 30 psi
- ±2% from 0 - 6 psi, ±3% from 6 - 30 psi
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- Range di misuraDisponibilitàPrice
- SPECACPM-05TC-C1SPressure transducer, ¹/₂×¹/₂" TC, polysulfone, sterile, calibratedPressure transducer, ¹/₂×¹/₂" TC, polysulfone, sterile, calibrated−10 - +75 psiLog in per disponibilità1 * 25 STSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.SPECACPM-05TC-C1SAccuratezza±2% from 0 - 6 psi, ±3% from 6 - 30 psi - SPECACPM-10TC-01SPressure Transducer, 1×1" TC, polysulfone, sterileSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.SPECACPM-10TC-01SAccuratezza±2% from 0 - 6 psi, ±3% from 6 - 30 psi - SPECACPM-10TC-C1SPressure Transducer, 1×1" TC, polysulfone, sterile, calibratedPressure Transducer, 1×1" TC, polysulfone, sterile, calibrated−10 - +75 psiLog in per disponibilità1 * 25 STSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.SPECACPM-10TC-C1SAccuratezza±2% from 0 - 6 psi, ±3% from 6 - 30 psi - SPECACPM-10TC-01NPressure transducer, 1×1" TC, polysulfone, non sterilePressure transducer, 1×1" TC, polysulfone, non sterile−10 - +75 psiLog in per disponibilità1 * 1 STSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.SPECACPM-10TC-01NAccuratezza±2% from 0 - 6 psi, ±3% from 6 - 30 psi - SPECACPM-10TC-C1NPressure Transducer, 1×1" TC, polysulfone, non sterile, calibratedPressure Transducer, 1×1" TC, polysulfone, non sterile, calibrated−10 - +75 psiLog in per disponibilità1 * 1 STSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.SPECACPM-10TC-C1NAccuratezza±2% from 0 - 6 psi, ±3% from 6 - 30 psi