Orders LinkContactUsLinkComponent
Round Bottom Flasks with Rim
Round Bottom Flasks with Rim
Nome del fornitore:   TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS
Round Bottom Flasks with Rim
Nome del fornitore:  TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS
Certificates
Round Bottom Flasks with Rim
Round Bottom Flasks with Rim
4 varianti
Product Details & Documents
Temperature-resistant round bottom flasks made from transparent quartz glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High resistance against thermal shock
  • Made for tasks up to 1050 °C
  • High purity
  • Transparent
The TQS quartz glass round bottom flasks are made for tasks up to 1050 °C (maximum limit 1280 °C). High chemical resistance and purity characterise these products. The durability is dependant on its use and application. Products have a long life for frequent use with temperatures up to 1050 °C.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Altezza
    Ø est
    Disponibilità
    Price
  • 50 ml
    85 mm
    51 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 323.00
    SFr. 323.00
    1 * 1 ST
       SFr. 323.00
  • 100 ml
    100 mm
    63 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 460.00
    SFr. 460.00
    1 * 1 ST
       SFr. 460.00
  • 250 ml
    125 mm
    85 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 549.00
    SFr. 549.00
    1 * 1 ST
       SFr. 549.00
  • 500 ml
    150 mm
    105 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 663.00
    SFr. 663.00
    1 * 1 ST
       SFr. 663.00