Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Iodio
Iodio ≥99.8% (by titrimetric analysis), ReagentPlus®, Supelco®
Iodio ≥99.8% (by titrimetric analysis), ReagentPlus®, Supelco®
SUPLI3380-50G
:
Merck
:
Iodio ≥99.8% (by titrimetric analysis), ReagentPlus®, Supelco®
SUPLI3380-50G
:
Merck
:
Conf:
50 g
Seq:
3368
:
:
253.81 g/mol
:
7553-56-2
:
I₂
:
MFCD00011355