Gel di silice pore size 60 Å, 5-25 μm particle size, without binder, purissimo suitable for thin layer chromatography (TLC), Supelco®
Codice catalogo 288519-250G
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:250 g
- Seq:3545
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:60.08 g/mol
Punto di ebollizione:2230 °C
Punto di fusione:> 1600 °C
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:231-545-4
Numero CAS:63231-67-4
:7631-86-9
Formula:SiO₂
Numero MDL:MFCD00011232