Orders LinkContactUsLinkComponent
Cerex® FLORASIL SPE Columns
Cerex® FLORASIL SPE Columns
Column FLORASIL, 6 ml, 1000 mg
Codice catalogo TCAT30213512
Nome del fornitore:   Tecan
Cerex® FLORASIL SPE Columns
Codice catalogo TCAT30213512
Nome del fornitore:  Tecan
Cerex® FLORASIL SPE Columns
Column FLORASIL, 6 ml, 1000 mg
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Florisil is used for sample preparation (solid phase extraction) of e.g., organic tin compounds and aliphatic carboxylic acids. Florisil is a magnesium silicate.
  • Ion-exchange
  • Liquid handler compatible
Specifiche
  • Capacità:
    6 ml
  • Descrizione:
    Column FLORASIL
  • Peso letto:
    1000 mg