Anti-Ptprc Rat Monoclonal Antibody [clone: C363.16A] (PE (Phycoerythrin))
PRSI98-801
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:protein tyrosine phosphatase, receptor type, C
- Simbolo dell'antigene:Ptprc
- Clonalità:Monoclonale
- Clone:C363.16A
- Coniugazione:PE (Ficoeritrina)
- ELISA:Yes
- Citometria a flusso:Yes
- Ospite:Rat
- ImmunoChimica:Yes
- ImmunoPrecipitazione:Yes
- Isotipo:IgG2a
- Reattività:Mouse
- Western blot:Yes
- Forma:Liquid
- ID gene:19264
- Tampone di conservazione:Supplied in PBS/NaN3 and a stabilising agent
- Temperatura di conservazione:Store vial at 2...8 °C
- Concentrazione:0,1 mg/ml
- Temperatura di spedizione:20
- Immunogeno:Cloned mouse Th cell line
- Tipo di conf.:Vial
- Conf:0,1 mg
Type: Primary
Antigen: Ptprc
Clonality: Monoclonal
Clone: C363.16A
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse