tempmate® M2T Multi-Use Temperature Data Logger
Product Details & Documents
Intuitive multi-use temperature logger for reliable low-cost cold chain monitoring. For temperature and humidity recording with internal or external temperature and humidity sensor, multifunction display and automatic PDF report generation.
- Product-related temperature monitoring along the entire cold chain, in warehouses or fridges
- Cost-effective and reliable
- Smart design, intuitive operation
- Waterproof and food compatible
- Free available software for individual logger configuration
- Detailed PDF report including graph and table
- Multifunction display with battery indicator
tempmate.®-M2 loggers are specially designed for temperature and/or humidity monitoring in pharmaceutical cold chain logistics. As preprogrammed device tempmate.®-M2 can be instantly used to control your temperature sensitive consignment. The PDF report created contains detailed information such as data curve, every single measurement as a table and statistical information. With the optional free available tempbase.®2 software, you can ensure individual logger configuration and detailed data analysis or data management is also possible. Moreover, the device does not require labeling per IATA's dangerous goods regulations.
Certifications: EN 12830, CE, RoHS.
Documents
Specifiche
- Range di misura:–30...+70 °C
- Risoluzione:0,1 °C
- Descrizione:Data logger multiuso, temperatura, nessun limite di allarme impostato
- Seq:01
- Accuratezza:±0,3 °C (–20...40 °C) ±0,5 °C (altri)
- Cat. No.:620-2826
- Memoria dati - N. letture:60000 values
- Peso:54 g
- Interfaccia:USB
- Classe di protezione:IP 65
- Sensore:Sensore luce ambiente
- Batteria:CR2450 (sostituibile dall'utente)
- L×P×A:100×53×12 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Staffa magnetica per il montaggio a pareteStaffa magnetica per il montaggio a pareteIMECM2B-100Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 19.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Sensore di temperatura digitale esterno PT100; lunghezza 1,2 m, -80...+200 °CSensore di temperatura digitale esterno PT100; lunghezza 1,2 m, -80...+200 °CIMECM2S-300Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 87.90
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Sensore di temperatura digitale esterno; lunghezza 1,2 m, –40...+90 °CSensore di temperatura digitale esterno; lunghezza 1,2 m, –40...+90 °CIMECM2S-100Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 29.20
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Sensore di temperatura e dell’umidità digitale esterno; lunghezza 1,2 m, –40...+90 °C, 0 - 100% RHSensore di temperatura e dell’umidità digitale esterno; lunghezza 1,2 m, –40...+90 °C, 0 - 100% RHIMECM2S-200Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 33.60