ContactUsLinkComponent
Cole-Parmer® RV-400 Rotary Evaporators
undefined
Cole-Parmer® RV-400 Rotary Evaporators
  • Catalog No:
  • STUA52411-99
  • STUA52410-00
  • STUA52411-98
  • STUA52411-97
  • Velocità di rotazione:
  • 20 - 130 rpm
  • 20 - 110 rpm
  • 20 - 130 rpm
  • 20 - 140 rpm
  • Vuoto finale:
  • 8 mbar (Maximum)
  • 8 mbar (Maximum)
  • 8 mbar (Maximum)
  • 8 mbar (Maximum)
  • Capacità del bagnomaria:
  • 38,9 L
  • 77,9 L
  • 21 L
  • 10,7 L
  • Timer:
  • 5999 minutes
  • 5999 minutes
  • 5999 minutes
  • 5999 minutes
  • Range di temperatura:
  • 5...99 °C
  • 5...85 °C
  • 5...99 °C
  • 5...99 °C
  • Potenza:
  • 220 VAC, 50/60 Hz, 4300 W
  • 220 VAC, 50/60 Hz, 5300 W
  • 220 VAC, 50/60 Hz, 3300 W
  • 220 VAC, 50/60 Hz, 2300 W
  • Dimensione matraccio:
  • 20 L
  • 50 L
  • 10 L
  • 5 L
  • Display:
  • Digital
  • Digital
  • Digital
  • Digital
  • Condensatore:
  • Vertical
  • Vertical
  • Vertical
  • Vertical
Frequently Bought Together