4,4'-Isopropilidendifenolo
20 Tests
Codice catalogo WAKO308-07711
Marketsource
Nome del fornitore: Wako
4,4'-Isopropilidendifenolo
Codice catalogo WAKO308-07711
Nome del fornitore: Wako
Marketsource
Numero CAS: 80-05-7
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Bisphenol A, BPA, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane
- Numero CAS:80-05-7
- Formula:C₁₅H₁₆O₂
- Numero MDL:MFCD00002366
- Molecular Weight:228.29 g/mol
- IndexMerck:13,01296
- Punto di ebollizione:401 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:155 °C
- Densità:1,205 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:227 °C
- EINECS:201-245-8
Specifiche
Specifiche
- Conf:20 Tests