Anti-PKC theta Rabbit Polyclonal Antibody
NOVUNBP2-55717
- Simbolo dell'antigene:PKC theta
- Clonalità:Policlonale
- Coniugazione:Non coniugato
- Ospite:Rabbit
- ImmunoChimica:Yes
- ImmunoFluorescenza:Yes
- Isotipo:IgG
- Western blot:Yes
- Sinomini antigene:PRKCT|nPKC-theta|MGC141919|MGC126514|PRKCQ|protein kinase C theta type|EC 2.7.11|EC 2.7.11.13|protein kinase C, theta
- Purezza:Affinity purified
- Tampone di conservazione:PBS (pH 7,2) and 40% Glycerol
- Temperatura di conservazione:Store at 4 °C short term. Aliquot and store at − 20 °C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
- Taglia:100 µl
- Conf:100 µl
Type:
Antigen: PKC theta
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat