Orders LinkContactUsLinkComponent
Yeast Extract Agar
Nome del fornitore:   LIOFILCHEM
Yeast Extract Agar
Nome del fornitore:  LIOFILCHEM
Certificates
Yeast Extract Agar
3 varianti
Product Details & Documents
Medium for microorganisms enumeration in water.
 : ISO6222 certified.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Volume
    Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • LIOF34074
    Yeast extract agar
    Yeast extract agar
    20 ml
    Tube
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 78.60
    SFr. 78.60
    1 * 1 ST
       SFr. 78.60
  • LIOF403120
    Yeast extract agar
    Yeast extract agar
    600 ml
    Bottle
    600 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 600 mL
    1 * 600 mL - SFr. 69.40
    SFr. 69.40
    1 * 600 mL
       SFr. 69.40
  • LIOF412120
    Yeast extract agar
    Yeast extract agar
    1200 ml
    Bottle
    6 Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 6 Fl
    1 * 6 Fl - SFr. 115.00
    SFr. 115.00
    1 * 6 Fl
       SFr. 115.00