Visiera Height Endurance
Visiera Height Endurance, trasparente
Codice catalogo PRTWPA03CLR
Nome del fornitore: Portwest
Vai a
Product Details & Documents
Visiera avvolgente panoramica per la gamma di elmetti Height Endurance. Permette all'utilizzatore di indossare occhiali graduati.
- Lenti curve in un solo pezzo con ponte per il naso
- Leggero e robusto
- Rivestimento antigraffio per una maggiore durata
- Trattamento Anti-Appannante per un maggior comfort
- Scatola di vendita per presentazione in negozio
Compatibile con elmetti height endurance e adatto per essere indossato sopra la maggior parte degli occhiali da vista questa visiera è dotata di un trattamento antigraffio e anti appannamento per una maggiore durata.
Certifications: EN 170 (2C-1.2 ).
Specifiche
- Colore:trasparente
- Descrizione:Visiera Height Endurance