Filtro combinato attacco a baionetta, ABEK1P3
Catalog # PRTWP971BRR
Supplier: Portwest
Specifications
- Descrizione:ABEK1P3 Filtro combinato attacco a baionetta
- Conf:4
Specifications
About this item
Questo filtro combinato per gas e particelle protegge da gas e vapori acidi organici e inorganici, anidride solforosa, ammoniaca e derivati.
- Connessione a baionetta
- Scatola di vendita per presentazione in negozio
- Leggero e confortevole
Classificato come filtro di classe 1 per i gas e di classe 3 per le particelle, può essere utilizzato per proteggere da sostanze nocive, solventi, particelle tossiche e microrganismi. Lo speciale sistema a baionetta Portwest garantisce un collegamento più sicuro tra la maschera e il filtro. Questo filtro è compatibile con le semimaschere P420, P430, P421, P431 e con la maschera pieno facciale modello P500.
Certifications: EN 14387 Tipo ABEK Classe 1 CE-CAT III.