Cutter di sicurezza
Cutter di sicurezza
Codice catalogo PRTWKN10BKR
Nome del fornitore: Portwest
Vai a
Product Details & Documents
Cleverly designed using zinc alloy with your safety in mind, this knife for right-handed people has a spring-loaded blade retract system that responds to any uncontrolled hand movement. Con un facile cambio della lama, il cutter è adatto a diversi lavori.
- Sistema a lama auto retrattile che risponde a movimenti involontari della mano
- Pulsante di scorrimento per evitare gli incidenti
- Facile e veloce sistema di ricambio lame
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
Con un facile cambio della lama, il cutter è adatto a diversi lavori. Progettata per gli utenti destrorsi, la lama è realizzata in lega di zinco per una soluzione durevole e di grande valore.
Specifiche
- Descrizione:Cutter di sicurezza