Corda doppia con assorbitore di energia
Catalog # PRTWFP25WHR
Supplier: Portwest
Specifications
- Descrizione:Corda doppia con assorbitore di energia
- Lunghezza:1,8 m
- Conf:1
Specifications
About this item
Il cordino a Y ha due corde di 120 cm con assorbitore d'energia, due ganci da ponteggio e un moschettone. Lunghezza totale 180cm inclusi i ganci da ponteggio ed il moschettone.
- Apertura gancio ponteggio da 52 mm
- Ammortizzante
- Carico nominale massimo: 100 kg
- Scatola di vendita per presentazione in negozio
Periodo di validità di 10 anni dalla data di produzione indicata nell'etichetta del prodotto
Certifications: EN 362:2004.