Grembiule in cotone con bretelle
Catalog # PRTWS840BKR
Supplier: Portwest
Specifications
- Colore:nero
- Descrizione:Grembiule in cotone con bretelle
- Conf:1
Specifications
About this item
Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità.
- Colletto regolabile per una sicura vestibilità
- Nodo anti aggrovigliamento per un fissaggio sicuro
Grembiule in cotone misura 720×950 mm.