Calotta con Visiera Plus
Calotta con Visiera Plus
Catalog # PRTWPW96CLR
Supplier: Portwest
Jump to:
Product Details & Documents
Questa visiera protegge contro gli schizzi di metallo fuso e le proiezioni solide calde.
- Visiera trasparente in policarbonato con bordo in alluminio
- Protegge da impatti, schizzi di metallo e solidi caldi
- Adatto a diversi tipi di applicazioni
- Regolazione con rotella per una facile regolazione
- Sostituzione della visiera semplice e sicura
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
Protezione superiore e laterale del viso. Regolazione a cricchetto per il massimo comfort. Visiera di ricambio disponibile (PW99).
Certifications: ANSI/ISEA Z87 +.
Specifications
- Descrizione:Calotta con Visiera Plus