Orders LinkContactUsLinkComponent
1-Octadecanol
1-Octadecanol
Bottiglia di vetro, 1 kg
Codice catalogo ROTH8663.1
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
1-Octadecanol
Codice catalogo ROTH8663.1
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Numero CAS:  112-92-5
1-Octadecanol
Bottiglia di vetro, 1 kg
Numero CAS:  112-92-5
Price
63.50 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Sinonimi:  Stearyl alcohol, 1-Hydroxyoctadecane, Heptadecyl carbinol, 1-Octadecyl alcohol
  • Numero CAS:112-92-5
  • Formula:H₃C(CH₂)₁₆CH₂OH
  • Numero MDL:MFCD00002823
  • Molecular Weight:270.5 g/mol
  • IndexMerck:12,08960
  • Punto di ebollizione:336 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:56…57 °C
  • Densità:0,805…0.815 g/cm³ (60 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:204-017-6
Documents
Certificates
Cerca per numero di lotto
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    1 kg
Specifiche