Orders LinkContactUsLinkComponent
D(-)Ribosio
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
D(-)Ribosio
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Certificates
2 varianti
Product Details & Documents
  • Numero CAS:50-69-1
  • Formula:C₅H₁₀O₅
  • Numero MDL:MFCD00135453
  • Molecular Weight:150.13 g/mol
  • IndexMerck:12,08371
  • Punto di ebollizione:331 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:90…95 °C
  • Densità:0,8 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-059-4
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    10 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 g
    1 * 10 g - SFr. 29.40
    SFr. 29.40
    1 * 10 g
       SFr. 29.40
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g - SFr. 154.80
    SFr. 154.80
    1 * 100 g
       SFr. 154.80
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource