Orders LinkContactUsLinkComponent
Tricina
Tricina
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Tricina
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Certificates
3 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  2-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)acetic acid, Tricine buffer, N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycine
  • Numero CAS:5704-04-1
  • Formula:(HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
  • Numero MDL:MFCD00004277
  • Molecular Weight:179.17 g/mol
  • IndexMerck:13,09724
  • Punto di fusione:187 °C
  • Densità:1,523 g/cm³ (19.85 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:227-193-6
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Bottiglia di vetro
    50 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 g
    1 * 50 g - SFr. 40.20
    SFr. 40.20
    1 * 50 g
       SFr. 40.20
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Bottiglia di vetro
    500 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 g
    1 * 500 g - SFr. 286.80
    SFr. 286.80
    1 * 500 g
       SFr. 286.80
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Bottiglia di vetro
    1 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - SFr. 514.80
    SFr. 514.80
    1 * 1 kg
       SFr. 514.80
    Specifiche:
    Marketsource