n-Esano ≥95%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Codice catalogo 83991.320
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:2,5 L
- Seq:5096
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Assay (on anhydrous substance):Min. 95.0 %
- Acidity:Max. 0.0005 meq/g
- Evaporation residue:Max. 5 ppm
- Water:Max. 0.01 %
- Transmittance (200 nm):Min. 50 %
- Transmittance (210 nm):Min. 70 %
- Transmittance (220 nm):Min. 90 %
- Transmittance (230 nm):Min. 98 %
- Transmittance (240 nm):Min. 99 %
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:110-54-3
:
Formula:H₃C(CH₂)₄CH₃
Numero MDL:MFCD00009520
:86.18 g/mol
IndexMerck:13,04712
Punto di ebollizione:69 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:–94,3 °C
Densità:0.659 g/cm³ (20 °C)
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:203-777-6
UN:1208
ADR:3,II
:Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
Punto di infiammabilità:–22 °C
REACH:01-2119480412-44
:GHS02
:GHS08
:GHS06
:GHS09
:92112-69-1