Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Acido ossalico ≥99%
  20560.294
 :  
undefined
Acido ossalico ≥99%
  20560.294
 :  
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di plastica
  • Conf:
    1 kg
  • Seq:
    4024
  • Assay:
    Min. 99 %
  • Heavy metals (as Pb):
    Max. 10 ppm
  • Ignition residue (SO4):
    Max. 0.05 %
  • Fe (Iron):
    Max. 20 ppm
 :
 :90.04 g/mol
 :13,06980
 :365 °C (1013 hPa)
 :99…100 °C
 :1.9 g/cm³ (20 °C)
 :Ambiente
 :205-634-3
 :3261
 :8,III
 :GHS07
 :144-62-7
 :C₂H₂O₄
 :MFCD00002573