Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Sodio metaarsinito
Sodio meta arsinito 0.1 M (0.2 N) in soluzione acquosa
Sodio meta arsinito 0.1 M (0.2 N) in soluzione acquosa
Sodio meta arsinito 0.1 M (0.2 N) in soluzione acquosa
309744.1000
:
VWR Chemicals
:
Sodio meta arsinito 0.1 M (0.2 N) in soluzione acquosa
309744.1000
:
VWR Chemicals
:
Tipo di conf.:
bottiglia in vetro
Conf:
1 L
Seq:
5037
:
:
129.91 g/mol
:
Ambiente
:
232-070-5
:
1686
:
6.1,II
:
GHS06
:
GHS09
:
7784-46-5
:
NaAsO₂
:
MFCD00003472