4,4'-Difluorobenzophenone
Glass bottle for solids, 100 g
Codice catalogo MOLE23433514-100G
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
4,4'-Difluorobenzophenone
Codice catalogo MOLE23433514-100G
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS: 345-92-6
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Bis(4-Fluorophenyl)methanone, Bis(4-fluorophenyl) ketone
- Numero CAS:345-92-6
- Formula:C₁₃H₈F₂O
- Numero MDL:MFCD00000353
- Molecular Weight:218.2 g/mol
- Punto di ebollizione:170…172 °C (10 mmHg)
- Punto di fusione:140…141 °C
- Densità:1,39 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:206-466-3
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:100 g
Specifiche
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.