Orders LinkContactUsLinkComponent
6-Azaindole
6-Azaindole
Glass bottle for solids, 1 g
Codice catalogo MOLE66418762-1G
Marketsource
Nome del fornitore:   Molekula
6-Azaindole
Codice catalogo MOLE66418762-1G
Nome del fornitore:  Molekula
Marketsource
Numero CAS:  271-29-4
6-Azaindole
Glass bottle for solids, 1 g
Numero CAS:  271-29-4
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 g
Product Details & Documents
  • Numero CAS:271-29-4
  • Formula:C₇H₆N₂
  • Numero MDL:MFCD01686899
  • Molecular Weight:118.14 g/mol
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    1 g