Methyl propiolate
Glass bottle for solids, 25 g
Codice catalogo MOLE14690909-25G
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
Methyl propiolate
Codice catalogo MOLE14690909-25G
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS: 922-67-8
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Methyl acetylenecarboxylate, Propiolic acid methyl ester, 2-Propynoic acid methyl ester
- Numero CAS:922-67-8
- Formula:C₄H₄O₂
- Numero MDL:MFCD00008572
- Molecular Weight:84.07 g/mol
- Punto di ebollizione:105 °C (1013 hPa)
- Densità:1,196 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:213-083-5
- UN:3272
- ADR:3,II
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:25 g