Propidium Iodide
Glass bottle for solids, 100 mg
Codice catalogo MOLE14137305-100MG
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
Propidium Iodide
Codice catalogo MOLE14137305-100MG
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS: 25535-16-4
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 3,8-Diamino-5-[3-(diethylmethylammonio)propyl]-6-phenylphenanthridinium diiodide, PI, 3,8-Diamino-5-(3-(diethyl(methyl)ammonio)propyl)-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, 3,8-Diamino-5-(3-diethylaminopropyl)-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide
- Numero CAS:25535-16-4
- Formula:C₂₇H₃₄I₂N₄
- Numero MDL:MFCD00011921
- Molecular Weight:668.4 g/mol
- EINECS:247-081-0
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:100 mg