Tricina
Bottiglia di vetro, 500 g
Codice catalogo MOLE16725607-500G
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
Tricina
Codice catalogo MOLE16725607-500G
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS: 5704-04-1
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 2-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)acetic acid, Tricine buffer, N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycine
- Numero CAS:5704-04-1
- Formula:(HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
- Numero MDL:MFCD00004277
- Molecular Weight:179.17 g/mol
- IndexMerck:13,09724
- Punto di fusione:187 °C
- Densità:1,523 g/cm³ (19.85 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:227-193-6
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:500 g