Orders LinkContactUsLinkComponent
Phthalaldehyde, Millipore®
Phthalaldehyde, Millipore®
Tossico
Corrosivo
Ambiente
Nome del fornitore:   Merck
Phthalaldehyde, Millipore®
Nome del fornitore:  Merck
Certificates
Phthalaldehyde, Millipore®
2 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde
  • Numero CAS:643-79-8
  • Formula:C₈H₆O₂
  • Numero MDL:MFCD00003335
  • Molecular Weight:134.13 g/mol
  • Punto di ebollizione:266 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:54…56 °C
  • Densità:1,13 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:132 °C
  • temperatura di conservazione:Refrigerata
  • EINECS:211-402-2
  • ADR:8 (6.1),
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • UN:2923
Documents
Certificates
Cerca per numero di lotto