Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/L) AccuGENE®
Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l) AccuGENE®, bottiglia in vetro, 500 mL
Codice catalogo 733-1634
Nome del fornitore: LONZA
Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/L) AccuGENE®
Codice catalogo 733-1634
Nome del fornitore: LONZA
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:500 mL
- Descrizione:Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l) AccuGENE®