Orders LinkContactUsLinkComponent
4-Aminopyridine
Nome del fornitore:   LATOXAN
4-Aminopyridine
Nome del fornitore:  LATOXAN
Certificates
2 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  Pyridin-4-amine, 4-Pyridylamine
  • Numero CAS:504-24-5
  • Formula:C₅H₆N₂
  • Numero MDL:MFCD00006439
  • Molecular Weight:94.12 g/mol
  • IndexMerck:13,03964
  • Punto di ebollizione:273 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:157…160 °C
  • Densità:1,25 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:156 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:207-987-9
  • UN:2671
  • ADR:6.1,II
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g