Acido nitrico 1 M HNO3 (1N) soluzione volumetrica, Fluka™
35315-1L
:
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1 L
- Seq:5037
- Factor:0.999 - 1.001
- BAM/EMPA reference material:effective
- BAM/EMPA Certificate Number:effective
- Traceable to NIST SRM:effective
:
:63.01 g/mol
:100 °C
:1,03 g/cm³ (20 °C)
:Ambiente
:231-714-2
:2031
:8,II
:GHS05
:7697-37-2
:HNO₃
:MFCD00011349