Nucleosil 120 C6H5 HPLC Column
Catalog # MAISN27.P0.S2504
Supplier: DR MAISCH
Specifications
- Ø int.:4 mm
- Dimensioni particelle:7 µm
- Dimensioni pori:120 Å
- Descrizione:Prepacked Nucleosil 120 C6H5 (Phenyl) column
- Lunghezza:250 mm
- Area superficiale:200 m²/g
- Carico di carbonio:6,5%
- Materiale d'imballaggio:Nucleosil 120 C6H5 (Phenyl)
- Conf:1