Acido nitrico concentrate for dilution to 1 mol in soluzione acquosa, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Codice catalogo 4868.
Nome del fornitore: Avantor
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:1
- Seq:0001
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Titer (mol/l):0.998-1.002
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:63.01 g/mol
Densità:1,38 g/cm³ (20 °C)
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:231-714-2
UN:2031
ADR:8,II
:GHS05
Numero CAS:7697-37-2
Formula:HNO₃
Numero MDL:MFCD00011349