Orders LinkContactUsLinkComponent
D(-)-Isoleucine
Marketsource
Nome del fornitore:   BACHEM BIOCHEMICA
D(-)-Isoleucine
Nome del fornitore:  BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
Certificates
2 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  (2R,3R)-(-)-Isoleucine, H-D-Ile-OH
  • Numero CAS:319-78-8
  • Formula:H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
  • Numero MDL:MFCD00064221
  • Molecular Weight:131.17 g/mol
  • Punto di ebollizione:235 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:98 °C
  • Densità:1,224 g/cm³ (20 °C)
  •  :Density: 1.224 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:206-269-2
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    1 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 g
    1 * 1 g - SFr. 272.90
    SFr. 272.90
    1 * 1 g
       SFr. 272.90
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g - SFr. 1’091.40
    SFr. 1’091.40
    1 * 5 g
       SFr. 1’091.40
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource