Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Acetylthiazole ≥99%
2-Acetylthiazole ≥99%
2-Acetylthiazole ≥99%
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Certificates
2-Acetylthiazole ≥99%
2-Acetylthiazole ≥99%
2 varianti
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 24295-03-2 Molecular Formula: C5H5NOS Formula Weight: 127.17 Flash Point: 78°(172°F) Refractive Index: 1.5480 Odour: Characteristic Boiling Point: 89-91°/12mm Beilstein Reference: 109803 MDL No.: MFCD00005324
Sinonimi:  1-(Thiazol-2-yl)-1-ethanone
  • Numero CAS:24295-03-2
  • Formula:C₅H₅NOS
  • Numero MDL:MFCD00005324
  • Molecular Weight:127.17 g/mol
  • Punto di ebollizione:89…91 °C (12 mmHg)
  • Punto di fusione:65,5 °C
  • Densità:1,227
  • Punto di infiammabilità:78 °C (172 °F)
  •  :Densità: 1,22 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:246-134-5