N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide with 10% trimethylchlorosilane
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:25561-30-2
:
Formula:C₈H₁₈F₃NOSi₂
Numero MDL:MFCD00008269
:257.4 g/mol
Punto di infiammabilità:23 °C (73 °F)
temperatura di conservazione:Refrigerata
EINECS:247-103-9
UN:2924
ADR:3,II
:GHS02
:GHS05
Informazioni correlate
Frequently Bought Together