Orders LinkContactUsLinkComponent
Pepsin
Contains either Lactose or Maltodextrin excipient
  • Assay: >=0.5 Ph. Eur. U/mg (Activity)
  • Assay: Hemoglobin, pH 1.6, 25°C
  • Infrared spectrum: Conforms
  • Loss on drying: =<5.0 % (60°C, 4 h, 670 Pa) (P2O5)
  • Microbial contamination: Passes test
  • Sulfated ash: =<5.0 % (800°C)
  • Catalog No:
  • ACRO417070200
  • ACRO417071000
  • ACRO417075000
  • ACRO417070025
  • Nome dell'enzima:
  • Pepsin
  • Pepsin
  • Pepsin
  • Pepsin
  • N. MDL:
  • MFCD00081840
  • MFCD00081840
  • MFCD00081840
  • MFCD00081840
  • CAS No.:
  • 9001-75-6
  • 9001-75-6
  • 9001-75-6
  • 9001-75-6
  • Forma:
  • White to light yellow powder
  • White to light yellow powder
  • White to light yellow powder
  • White to light yellow powder
  • Condizioni di conservazione:
  • Refrigerator
  • Refrigerator
  • Refrigerator
  • Refrigerator
  • pH:
  • 3.0 to 5.0 (2 % in water)
  • 3.0 to 5.0 (2 % in water)
  • 3.0 to 5.0 (2 % in water)
  • 3.0 to 5.0 (2 % in water)
Product Family Options
  • Tipo di conf.
    Conf
  • Glass bottle
    20 g
    1 * 20 g
    1 * 20 g - SFr. 47.30
    SFr. 47.30
    1 * 20 g
       SFr. 47.30
    Specifications
    Cat. No.
    ACRO417070200
    Nome dell'enzima
    Pepsin
    N. MDL
    MFCD00081840
    CAS No.
    9001-75-6
    Forma
    White to light yellow powder
    Condizioni di conservazione
    Refrigerator
    pH
    3.0 to 5.0 (2 % in water)
  • Bottiglia di vetro
    100 g
    1 * 100 g
    1 * 100 g - SFr. 135.00
    SFr. 135.00
    1 * 100 g
       SFr. 135.00
    Specifications
    Cat. No.
    ACRO417071000
    Nome dell'enzima
    Pepsin
    N. MDL
    MFCD00081840
    CAS No.
    9001-75-6
    Forma
    White to light yellow powder
    Condizioni di conservazione
    Refrigerator
    pH
    3.0 to 5.0 (2 % in water)
  • Bottiglia di vetro
    500 g
    1 * 500 g
    1 * 500 g - SFr. 457.00
    SFr. 457.00
    1 * 500 g
       SFr. 457.00
    Specifications
    Cat. No.
    ACRO417075000
    Nome dell'enzima
    Pepsin
    N. MDL
    MFCD00081840
    CAS No.
    9001-75-6
    Forma
    White to light yellow powder
    Condizioni di conservazione
    Refrigerator
    pH
    3.0 to 5.0 (2 % in water)
  • Plastic bottle
    2,5 kg
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - SFr. 1’760.00
    SFr. 1’760.00
    1 * 2,5 kg
       SFr. 1’760.00
    Specifications
    Cat. No.
    ACRO417070025
    Nome dell'enzima
    Pepsin
    N. MDL
    MFCD00081840
    CAS No.
    9001-75-6
    Forma
    White to light yellow powder
    Condizioni di conservazione
    Refrigerator
    pH
    3.0 to 5.0 (2 % in water)