Orders LinkContactUsLinkComponent
SpyControl Software
SpyControl Software
SpyControl Software, 10
Codice catalogo HUBE66108
Nome del fornitore:   HUBER
SpyControl Software
Codice catalogo HUBE66108
Nome del fornitore:  HUBER
SpyControl Software
SpyControl Software, 10
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Software solution for controlling Huber units as well as for visualisation and documentation of process relevant data.
Suitable for PC's and notebooks with Microsoft Windows operating system.
Specifiche
  • Descrizione:
    SpyControl Software
  • Canali:
    10