Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro Curettes
Micro Curettes
Marketsource
Nome del fornitore:   FINE SCIENCE TOOLS
Micro Curettes
Nome del fornitore:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Certificates
4 varianti
Product Details & Documents
Stainless steel. A curette tip consists of a scoop with sharp edges and is used for scraping or cleaning. It also can be used for separating and transporting, inoculating plates or transferring small amounts of chemicals.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • FSCI10083-20
    Micro curette, tip diameter 2,0 mm, serrated
    Micro curette, tip diameter 2,0 mm, serrated
    125 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 104.44
    SFr. 104.44
    1 * 1 ST
       SFr. 104.44
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • FSCI10082-15
    Micro curette, tip diameter 1,5 mm
    Micro curette, tip diameter 1,5 mm
    130 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 76.04
    SFr. 76.04
    1 * 1 ST
       SFr. 76.04
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • FSCI10081-10
    Micro curette, tip diameter 1,0 mm
    Micro curette, tip diameter 1,0 mm
    130 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 76.04
    SFr. 76.04
    1 * 1 ST
       SFr. 76.04
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • FSCI10080-05
    Micro curette, tip diameter 0,5 mm
    Micro curette, tip diameter 0,5 mm
    130 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 75.58
    SFr. 75.58
    1 * 1 ST
       SFr. 75.58
    Specifiche:
    Marketsource