Prontosil 200 C30 HPLC Column
Catalog # MAISPR25.30.S3046
Supplier: DR MAISCH
Specifications
- Formato della colonna:Analitica
- Ø int.:4,6 mm
- Dimensioni particelle:5 µm
- Dimensioni pori:200 Å
- Lunghezza:300 mm
- Con endcapping:No
- Area superficiale:200 m²/g
- Carico di carbonio:20%
- Fase:C30
- Conf:1