Poster - Digestive System
Wall chart: Digestive system, 840×1180 mm
Codice catalogo 763-0162
Marketsource
Nome del fornitore: 3B Scientific
Vai a
Product Details & Documents
Plank mounted on roll. 84×118 cm.
Specifiche
- Descrizione:Wall chart: Digestive system
- L×A:840×1180 mm