Orders LinkContactUsLinkComponent
Heart
Heart
Classic heart in two parts, 190×120×120 mm
Codice catalogo 763-0116
Marketsource
Nome del fornitore:   3B Scientific
Heart
Codice catalogo 763-0116
Nome del fornitore:  3B Scientific
Marketsource
Heart
Heart
Classic heart in two parts, 190×120×120 mm
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Simple heart model in 2 parts. Atrium and chambers are clearly exposed. Dimensions 19×12×12 cm.
Specifiche
  • Descrizione:
    Classic heart in two parts
  • L×P×A:
    190×120×120 mm