Orders LinkContactUsLinkComponent
Cleanroom Socks
Nome del fornitore:   ALSICO HIGHTECH
Cleanroom Socks
Nome del fornitore:  ALSICO HIGHTECH
Certificates
2 varianti
Product Details & Documents
Alsico cleanroom socks minimises the risk of particle contamination in your controlled environment.
  • Unisex
  • One size tube socks
  • 97% polyester, 3% elastane
  • 2 variants: Thick and thin
Thin: white socks with blue Alsico high tech logo, thin quality: 167 Denier/48 Filament, 100% polyester
Thick: white socks with red Alsico high tech logo, thick quality: 150 Denier/288 Filament, 100% polyester
Packaging: Packing: per 20 pairs.
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • ALSO1027438
  • ALSO1027437
  • Modello:
  • Thick
  • Thin
  • Applicazioni per abiti:
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Genere:
  • Unisex
  • Unisex
  • Tessuto:
  • 97% polyester and 3% elastane
  • 97% polyester and 3% elastane
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    Disponibilità
    Price
  • bianco
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE - 0.10 SFr.
    0.10 SFr.
    1 * 1 PAIRE
       0.10 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSO1027438
    Modello
    Thick
    Applicazioni per abiti
    Cleanroom
    Genere
    Unisex
    Tessuto
    97% polyester and 3% elastane
  • bianco
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE - 0.10 SFr.
    0.10 SFr.
    1 * 1 PAIRE
       0.10 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSO1027437
    Modello
    Thin
    Applicazioni per abiti
    Cleanroom
    Genere
    Unisex
    Tessuto
    97% polyester and 3% elastane