Orders LinkContactUsLinkComponent
ESD Cleanroom Socks
ESD Cleanroom Socks
Nome del fornitore:   ALSICO HIGHTECH
ESD Cleanroom Socks
Nome del fornitore:  ALSICO HIGHTECH
Certificates
2 varianti
Product Details & Documents
New cleanroom socks, made according to the last revision of Annex 1 of the EU GMP.
  • One size
  • 2 variants: Thick and thinner
  • Made of 100% polyester
  • Industrial washable at 60°
  • Cuff with ribbed stitch 1×1 to help the sock cling to the leg
  • Low linting filament yarn
  • Comfortable at the toe
  • Fabric: 97% polyester and 3% elastane
Thick socks: 150 Denier/288 filament, with Alsico High Tech red logo
Thinner socks: 167 Denier/48 filament, with Alsico High Tech blue logo
 : Packed per: 100 pairs.
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • ALSO1028566
  • ALSO1028567
  • Applicazioni per abiti:
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Genere:
  • Unisex
  • Unisex
  • Tessuto:
  • 97% polyester and 3% elastane
  • 97% polyester and 3% elastane
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • Thin
    bianco
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE - 0.10 SFr.
    0.10 SFr.
    1 * 1 PAIRE
       0.10 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSO1028566
    Applicazioni per abiti
    Cleanroom
    Genere
    Unisex
    Tessuto
    97% polyester and 3% elastane
  • Thick
    bianco
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE - 0.10 SFr.
    0.10 SFr.
    1 * 1 PAIRE
       0.10 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSO1028567
    Applicazioni per abiti
    Cleanroom
    Genere
    Unisex
    Tessuto
    97% polyester and 3% elastane